Learn More
Axygen™ Pipeteador de 12 canales Axypet™
GREENER_CHOICE
Los pipeteadores Axygen™ Axypet™ combinan altos niveles de exactitud y precisión con innovaciones de diseño para hacer el pipeteo más cómodo durante largos períodos de tiempo.
Marca:  Axygen™ AP-12-10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10322350
  • 614.18€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El sistema de pipeteo suave con resorte cómodo para el pulgar reduce la fatiga
  • Garantía de 3 años
  • La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar
  • El gancho para los dedos proporciona un agarre más relajado
  • El gran botón pulsador ergonómico es fácil para el pulgar durante el contacto
  • La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo
  • Cada canal del pipeteador tiene un conjunto de pistón de precisión individual para garantizar la exactitud y reproducibilidad de una serie de pipeteo a la siguiente
  • El colector de puntas gira 360°
  • Los ejes se retiran cuando se presionan contra una fila de puntas
  • Cada eje se mueve de forma independiente, minimizando el atasco de las puntas
  • El micrómetro es continuamente ajustable para la selección de volúmenes enteros o fraccionarios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±8,0/±2,0%
12
Pipeta multicanal
±6,0/±1,2%
Tipo de punta: 10 µl
Axypet™
De 1 a 10 μl
3 años
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Axygen™ Pipeteador de 12 canales Axypet™ > 1-10 μl; E.: ±8,0/±2,0%; P.: ±6,0/±1,2%; punta: 10 μl