Learn More
Axygen™ Pipeteador de 12 canales Axypet™
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 20 to 200 μl
De 50 to 300 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El sistema de pipeteo suave con resorte cómodo para el pulgar reduce la fatiga
- Garantía de 3 años
- La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar
- El gancho para los dedos proporciona un agarre más relajado
- El gran botón pulsador ergonómico es fácil para el pulgar durante el contacto
- La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo
- Cada canal del pipeteador tiene un conjunto de pistón de precisión individual para garantizar la exactitud y reproducibilidad de una serie de pipeteo a la siguiente
- El colector de puntas gira 360°
- Los ejes se retiran cuando se presionan contra una fila de puntas
- Cada eje se mueve de forma independiente, minimizando el atasco de las puntas
- El micrómetro es continuamente ajustable para la selección de volúmenes enteros o fraccionarios
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±1,6/±1,0% |
| Descripción | Tipo de punta: 300 μL |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | Axypet |
| Tipo | Pipeta multicanal |
| Volumen (métrico) | De 50 to 300 μl |
| Precisión | ±1,5/ ±0,6% |
| Garantía | 3 años |