Learn More
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Single-Channel Macropipette
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Single-Channel Macropipette combines high levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods.
283.00€
Especificaciones
Número de canales | 1 |
---|---|
Línea de productos | Axypet™ |
Tipo | Macropipeta |
Cantidad | 1/paq. |
Garantía | 3 años |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10379589
|
CORNING AXYGEN™
AP-5000 |
De 1 a 5 ml |
283.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10039829
|
CORNING AXYGEN™
AP-10ML |
De 1 a 10 ml |
283.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Thumb-friendly soft spring pipetting system reduces fatigue
- 3-year warranty
- Unique side EZIject button option reduces thumb movement
- Finger-hook provides for a more relaxed grip
- Large ergonomic push button is easy on the thumb
- Locking feature prevents accidental volume changes during procedures
Especificaciones
1 | |
Macropipeta | |
3 años |
Axypet™ | |
1/paq. |