Learn More
Axygen™ Pipeteador monocanal Axypet™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7192931 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 10 to 100 μl
De 2 to 20 μl
De 50 to 250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12642850 De 0,2 a 2 μl cada uno
10221010 De 2 to 20 μl cada uno
12632850 De 10 to 100 μl cada uno
10586890 De 50 to 250 μl cada uno
4 options
Código de producto. 12642850
Marca: Axygen™ AP2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los pipeteadores Axygen™ Axypet™ combinan altos niveles de exactitud y precisión con innovaciones de diseño para hacer el pipeteo más cómodo durante largos períodos de tiempo.
  • El sistema de pipeteo suave con resorte cómodo para el pulgar reduce la fatiga
  • Garantía de 3 años
  • La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar
  • El gancho para los dedos proporciona un agarre más relajado
  • El gran botón pulsador ergonómico es fácil para el pulgar durante el contacto
  • La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±12,0/±1,5%
Descripción Tipo de punta: 10 µl
Número de canales 1
Línea de productos Axypet
Tipo Pipeta monocanal
Volumen (métrico) De 0,2 a 2 μl
Precisión ±6,0/±0,7%
Garantía 3 años