Learn More
AZ PFKFB3 26, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
Potent and selective PFKFB3 inhibitor (IC50 = 0.023 μM). Selective for PFKFB3 over PFKFB2 and PFKFB1 isoforms (IC50 values are 0.382 μM and 2.06 μM, respectively). Reduces levels of fructose-1,6-bisphosphate in A549 cells (IC50 = 0.343 μM). Exhibits no significant inhibition of other kinases.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (2S)-N-[4-[[3-Cyano-1-(2-methylpropyl)-1H-indol-5-yl]oxy]phenyl]-2-pyrrolidinecarboxamide |
Fórmula lineal | C24H26N4O2 |
Cantidad | 10 mg |
Información de solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.49 |
Porcentaje de pureza | >98% |
Forma física | Solid |