Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 7648
Potent and selective DNA-PK inhibitor
210.00€ - 810.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 7,9-Dihydro-7-methyl-2-[(7-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino]-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-8H-purin-8-one |
---|---|
CAS | 2230820-11-6 |
Objetivo | DNA-dependent Protein Kinase Inhibitors |
Fórmula molecular | C18H20N8O2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18779796
|
Tocris Bioscience™
7825/10 |
10 mg |
210.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18799076
|
Tocris Bioscience™
7825/50 |
50 mg |
810.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
AZD 7648 is a potent (IC50 = 0.6 nM in an enzyme assay) and selective DNA-PK inhibitor. It is selective for DNA-PK over a range of kinases including PI3Kα, PI3Kδ, PI3Kγ, ATM, ATR and mTOR. In combination with radiotherapy, it leads to tumor regression in fully immuno-competent mice models. It also enhances the activity of PARP inhibitor Olaparib (Cat. No. 7579). AZD 7648 is orally bioavailable.Especificaciones
7,9-Dihydro-7-methyl-2-[(7-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino]-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-8H-purin-8-one | |
2230820-11-6 | |
DNA-dependent Protein Kinase Inhibitors | |
C18H20N8O2 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.