Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 8055
Highly potent and selective mTOR inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 7840/10
Detalles adicionales : CAS : 1009298-09-2 Peso : 0.00970kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30000023
  • 144.70€ / 10 miligramos
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
AZD 8055 is a highly potent, selective and ATP-competitive mTOR inhibitor (IC50 = 0.8 nM). Inhibits growth and induces autophagy in a range of cancer cell lines and xenografts, including NSCLC and glioblastoma (IC50 values are 20, 50 and 53 nM in H838, A549 and U87MG cell lines, respectively). Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
5-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol
10 mg
C25H31N5O4
1009298-09-2
mTOR Inhibitors
0.98