Learn More
STEMCELL Technologies AZD8055
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
Descripción
- AZD8055 is a potent, selective ATP-competitive inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR), with an IC50 value of 0.8 nM (Chresta et al.) It is very specific with ∼1,000-fold selectivity for mTOR over all PI3K isoforms and exhibits no activity against a panel of 260 kinases at concentrations up to 10 μM (Chresta et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1009298-09-2 |
| Sinónimo | CCG-168 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C25H31N5O4 |
| Pureza | ≥98% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.