missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azetidina-2-ácido carboxílico, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 17241322 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
17241322 1 g 1 g
17251322 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17241322

Marca: Thermo Scientific Acros 466900010

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 2517-04-6 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2517-04-6
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.11
Clave InChI IADUEWIQBXOCDZ-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC Azetidina-2-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCN1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Azetidine-2-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.