Learn More
Azidotri-n-butiltina(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15441948
Azidotri-n-butiltina(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441948
25 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 15441948
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55634.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Azidotri-n-butyltin(IV) is widely utilized as a reagent in the synthesis of tetrazolylbenzene compounds. It is employed in pharmaceutical research and involves synthesis of tetrazole derivatives, which is used to create angiotensin II receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El azidotri-n-butiltin(IV) se utiliza ampliamente como reactivo en la síntesis de compuestos del tetrazolilbenceno. Se emplea en la investigación farmacéutica y participa en la síntesis de los derivados del tetrazol, que se utiliza para crear antagonistas del receptor de la angiotensina II.
Solubilidad
Miscible con tolueno, hexano, acetonitrilo y tetrahidrofurano.
Notas
Usar en una campana extractora. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17846-68-3
Fórmula molecular C12H27N3Sn
Peso molecular (g/mol) 332.079
Número MDL MFCD00216557
Clave InChI JKVRTUCVPZTEQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyltin azide, azidotributyltin iv, azidotributyltin, azidotributyl tin, tri-n-butylazidotin, azido tributyl stannane, azido tributyltin, tri-butyltin azide, tributyl tin azide, tributylstannylazideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 4984872
Nombre IUPAC azido(tributil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)N=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azidotri-n-butyltin(IV)
Densidad 1.212
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]3SnN3
Cantidad 25 g
Número UN UN2788
Información de solubilidad Miscible with toluene,hexane,acetonitrile and tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.06
Porcentaje de pureza 95%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote81202366 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberH55634.06,H55634.03,H55634.14
Número de lote5001R07N Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberH55634.06,H55634.03,H55634.14
Número de loteP09D033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberH55634.06,H55634.03,H55634.14
Número de lote5005F10U Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberH55634.06,H55634.03,H55634.14
Número de loteM15G002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberH55634.06,H55634.03,H55634.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Azidotri-n-butiltina(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals >