Learn More
Rompedor de ampollas Azlon™
Rompa ampollas de vidrio de forma segura con la eliminación sencilla y segura del vidrio roto. El rompedor de ampollas Azlon™ se suministra en varios tamaños.
Marca: Azlon AWY700
684.09 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Permite romper las ampollas de vidrio de forma segura y sencilla
- La parte superior de la ampolla rota se conserva para su eliminación segura
- Elección del tamaño para adaptarse a todas las ampollas de vidrio comunes
Especificaciones
Natural | |
Rompedor de ampollas | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Ampolla de 1-4 ml |
Título del producto
Rompedor de ampollas Azlon™ > Capacidad: De 1 a 4 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido