Learn More
Cestillo cuadrado de HDPE Azlon™
Código de producto. p-8001780
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12035562
Marca: Azlon BWX108
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los cestillos de forma cuadrada para aplicaciones de contacto con alimentos cumplen la normativa de la UE
  • La forma cuadrada duradera permite un uso económico del espacio
  • Agarre de asa para facilitar la elevación y el transporte
  • Graduaciones moldeadas (14 ldivisiones de  × 0.5)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubo cuadrado
Material HDPE
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Negro
Material del mango Polietileno
Altura (métrico) 292 mm
Longitud (métrico) 292 mm
Cantidad 1
Anchura (métrico) 292 mm