Learn More
Frasco aspirador de alta resistencia, Azlon™ polipropileno
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Capacidad: 5L
Descripción
- Las graduaciones elevadas y el color translúcido son compatibles con la evaluación visual del volumen
- La llave de paso resistente a fugas se abre y cierra con un giro de un cuarto
- El asa de transporte integrada moldeada facilita el transporte
- Esterilizable en autoclave debido a la composición de polipropileno
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Capacidad (imperial) | 1,3 gal |
Capacidad (métrico) | 5 L |
Color | Blanco (translúcido) |
Para utilizar con (aplicación) | Para facilitar la colocación en estanterías o sobre la mesa de trabajo |
Altura con tapón (métrico) | 270 mm |
Incluye | Tapón, asa de transporte moldeada |
Material | Polipropileno |
Tipo de producto | Frasco de aspiración |
Forma | Octogonal |