Learn More
Frasco aspirador de alta resistencia, Azlon™ polipropileno
140.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad: 10L
Descripción
- Las graduaciones elevadas y el color translúcido son compatibles con la evaluación visual del volumen
- La llave de paso resistente a fugas se abre y cierra con un giro de un cuarto
- El asa de transporte integrada moldeada facilita el transporte
- Esterilizable en autoclave debido a la composición de polipropileno
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
Capacidad (métrico) | 10 L |
Color | Blanco (translúcido) |
Para utilizar con (aplicación) | Para facilitar la colocación en estanterías o sobre la mesa de trabajo |
Altura con tapón (métrico) | 360 mm |
Incluye | Tapón, asa de transporte moldeada |
Material | Polipropileno |
Tipo de producto | Frasco de aspiración |
Forma | Octogonal |