Learn More
Azlon™ Frasco aspirador de cuello estrecho, Azlon™ HDPE
226.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad: 30 l
Descripción
Características:
- Amplia capacidad
- Abertura ancha para facilitar el llenado
- Tapón roscado con junta de caucho hermética para evitar fugas y derrames
- Llave de paso a prueba de fugas
- Con asas de transporte para facilitar la elevación
- Dispensación de sobremesa
- Almacenamiento a granel
- Transporte
- Líquidos
- Polvos
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 7,9 gal |
Capacidad (métrico) | 30 L |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 240 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para la dispensación de sobremesa de líquidos de laboratorio comunes y almacenamiento o transporte a granel de líquidos y polvos |
Altura con tapón (métrico) | 415 mm |
Incluye | Tapón, asas de transporte |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Estilo de cuello | Ancha |
Tipo de producto | Frasco de aspiración |
Forma | Cilíndrico |