Learn More
Cowie Technology™ Adaptador de pared gruesa de PTFE, longitud B europea
Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito de paredes gruesas de PTFE Cowie Technology™ de longitud B europea es adecuado para un alto vacío.
12.20€ - 38.75€
Especificaciones
Tipo | Rígida |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Evita que se pegue, elimina el uso de lubricante |
Para utilizar con (equipo) | Juntas de vidrio esmerilado |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 a +280 °C |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10473861
|
Cowie Technology™
020.029 |
29/32 |
12.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12358029
|
Cowie Technology™
020.019 |
19/26 |
35.15€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12368029
|
Cowie Technology™
020.024 |
24/29 |
38.75€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Fabricado con PTFE con un hombro considerable para facilitar la manipulación y una sólida construcción general para el uso repetido.- Junta con liberación automática para evitar la adherencia
- Apto para vacío alto mediante el uso de anillos de sellado trapezoidales transversales en las superficies de contacto
- Se utiliza hasta 280 °C (540 °F)
- Tasa de fugas: <1 x 10-4 torr, litro, s-1
- Elimina la necesidad de grasa
- Los adaptadores son inertes
Especificaciones
Rígida | |
Juntas de vidrio esmerilado | |
De -200 a +280 °C |
Evita que se pegue, elimina el uso de lubricante | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
0,5mm |