Learn More
Frascos de cuello estrecho, Azlon HDPE™
Click to view available options
Capacidad: 10 l; cuello estrecho
Descripción
For Use With: Ideal for bulk storage and transport of liquids. Suitable for food contact applications.; Color: White
- Las graduaciones elevadas y el color translúcido permiten una rápida evaluación visual del volumen
- El tapón roscado proporciona un almacenamiento seguro
- Equipado con asa de transporte para facilitar el transporte y un agarre firme
- Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
Capacidad (métrico) | 10 L |
Color | Blanco |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 49 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Ideales para el almacenamiento a granel y el transporte de líquidos Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos. |
Graduaciones | Sí |
Altura con tapón (métrico) | 380 mm |
Incluye | Tapón, asas de transporte |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Estilo de cuello | Estrecha |