Learn More
Cuchara dosificadora de HDPE Azlon™
Cuchara de polietileno resistente aunque ligera. La cuchara de medición de HDPE Azlon™ es resistente a sustancias químicas y adecuada para el contacto con alimentos.
26.15€ - 51.30€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara medidora |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11367784
|
Azlon
SWL040 |
1250 mL | 405 mm |
40.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11343724
|
Azlon
SWL028 |
150 mL | 250 mm |
26.15€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12094618
|
Azlon
SWL033 |
750 ml | 350 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Cucharas resistentes de polietileno rígido natural
- Ligeras con buena resistencia química
- Seguras para alimentos
Especificaciones
Cuchara medidora | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |