Learn More
Frasco aspirador de cuello estrecho, Azlon™ HDPE
Descripción
Para su uso con: Para la dispensación de sobremesa de líquidos de laboratorio comunes, agua destilada, etc.; color: Blanco
- Graduaciones elevadas y color translúcido
- Llaves de paso de funcionamiento suave a prueba de fugas
- La resistente asa de transporte facilita el transporte
- Tapón roscado para un almacenamiento seguro
- Cumple con las directrices de la FDA estadounidense para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Color | Blanco |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 49 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la dispensación de sobremesa de líquidos de laboratorio comunes, agua destilada, etc. |
| Altura con tapón (métrico) | 380 mm |
| Incluye | Tapón |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Estilo de cuello | Estrecha |
| Tipo de producto | Frasco de aspiración |
| Mostrar más |