Learn More
Azlon Frascos redondos de cuello estrecho de HDPE Azlon™
8.11 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21640" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21640" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 mL
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Color:
Translucent
Translúcido
N.° por paquete:
10/paq.
110
1200
30
350
420
5/paq.
60
800
Descripción
Almacene una gran variedad de líquidos con estos frascos de plástico resistente.Los frascos redondos de cuello estrecho de HDPE AzlonTM ofrecen una buena resistencia química general y son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
- Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
- Ligeros pero muy resistentes durante el uso
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Capacidad (imperial) | 33,81 oz |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 27 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Contacto con alimentos |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.° por paquete | 5/paq. |
Color del tapón | Translúcido |
Certificaciones/conformidad | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
Closure Included | Sí |