Learn More
Azlon Frascos redondos de cuello estrecho de HDPE Código de producto.: 10616865
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Azlon Frascos redondos de cuello estrecho de HDPE
Código de producto. 10616865
125 ml, 10/Paq.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 mL
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
N.° por paquete:
10/Paq.
110
1200
30
350
420
5/paq.
60
800
Código de producto. 10616865
Marca: Azlon BNH0125PN
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene una gran variedad de líquidos con estos frascos de plástico resistente. Los frascos redondos de cuello estrecho de HDPE Azlon™ ofrecen una buena resistencia química general y son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
Almacene una gran variedad de líquidos con estos frascos de plástico resistente.Los frascos redondos de cuello estrecho de HDPE AzlonTM ofrecen una buena resistencia química general y son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
  • Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
  • Ligeros pero muy resistentes durante el uso
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 18mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 10/Paq.
Color del tapón Translúcido
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 102 mm
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Azlon Frascos redondos de cuello estrecho de HDPE >