Learn More
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho de HDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descripción
Utilice estos frascos redondos de plástico para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos redondos de cuello ancho de HDPE AzlonTM son adecuados para aplicaciones en contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
- Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
- Diseño sin revestimiento a prueba de fugas
- Contornos interiores suaves para un vertido eficiente y fácil limpieza
- Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
- Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo
- Buena resistencia química
- Se suministran en envase retráctil
- Códigos de reciclaje SPI
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Capacidad (imperial) | 4,22 oz |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 32mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.° por paquete | 10/Paq. |
Color del tapón | Translúcido |
Certificaciones/conformidad | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
Closure Included | Sí |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 2 MB
Product information
Tamaño : 3 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho de HDPE >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido