Learn More
Azlon™ Frascos graduados cuadrados de HDPE translúcido Azlon™ con tapón de rosca azul
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descripción
- Diseño que ahorra espacio
- Frascos cuadrados ligeros con sellado hermético y tapón de rosca azul
- Graduaciones moldeadas para medición del volumen aproximado
- Diámetro interno del cuello: 58 mm
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Color | Translúcido |
Descripción | Cuadrada |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 58 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Uso líquido o sólido |
Incluye | Tapón de cierre hermético y tapón de rosca azul |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 94 mm |
N.° por paquete | 5/paquete |
Anchura (métrico) | 75 mm |
Show More |
Documents
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 2 MB
Product information
Tamaño : 3 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Azlon™ Frascos graduados cuadrados de HDPE translúcido Azlon™ con tapón de rosca azul >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction