Learn More
Azlon™ Frascos cuadrados graduados translúcidos de HDPE Azlon™ con tapones de rosca azules
62.51 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descripción
- Diseño que ahorra espacio
- Frascos cuadrados ligeros con sellado hermético y tapón de rosca azul
- Graduaciones moldeadas para medición del volumen aproximado
- Diámetro interno del cuello: 58 mm
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Color | Translúcido |
Descripción | Cuadrada |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 58 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Uso líquido o sólido |
Incluye | Tapón de cierre hermético y tapón de rosca azul |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 108 mm |
N.° por paquete | 5/paquete |
Anchura (métrico) | 92 mm |