Learn More
Azlon™ Frascos graduados cuadrados de HDPE translúcido Azlon™ con tapón de rosca azul
Descripción
- Diseño que ahorra espacio
- Frascos cuadrados ligeros con sellado hermético y tapón de rosca azul
- Graduaciones moldeadas para medición del volumen aproximado
- Diámetro interno del cuello: 58 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Translúcido |
| Descripción | Cuadrada |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 58 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso líquido o sólido |
| Incluye | Tapón de cierre hermético y tapón de rosca azul |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| N.° por paquete | 10/paquete |
| Anchura (métrico) | 75 mm |
| Mostrar más |