Learn More
Frascos cuadrados graduados translúcidos de HDPE Azlon™ con tapones de conector macho
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
Almacene una gran variedad de líquidos y sólidos con estos frascos cuadrados graduados. Los frascos cuadrados graduados translúcidos de HDPE Azlon™ con tapones herméticos son adecuados para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
- Frascos cuadrados de gran resistencia con sellado hermético y tapón de rosca
- Los tapones de agarre fácil tienen una conmutación para la conexión al cuello de un cable a prueba de manipulaciones
- Graduaciones moldeadas para medición del volumen aproximado
- Diseño que ahorra espacio
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Capacidad (imperial) | 33,81 oz |
| Color | Translúcido |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 58 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso líquido o sólido |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 101 mm |
| N.° por paquete | 5/paq. |
| Anchura (métrico) | 82 mm |
| Color del tapón | Translúcido |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction