Learn More
Cono de sedimentación Imhoff de plástico Azlon™
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Cono incoloro y transparente S.A.N. con graduaciones moldeadas
- Graduaciones de 2 ml a 1000 ml (en graduaciones mixtas)
- El extremo inferior tiene un tapón (repuesto incluido) para facilitar la extracción de la muestra y la limpieza
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | DIN 12672 |
| Volumen (métrico) | 1000 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para determinar la cantidad de sedimentos en aguas residuales o industriales |
| Graduado | De 2 a 1000 ml |
| Incluye | Tapón |
| Material | Plástico |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu