Learn More
Frascos de lavado de tinción de Gram de LDPE Azlon™
42.66 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Descripción
Preetiquetados con soluciones de tinción Gram, las etiquetas de advertencia de peligro e instrucciones de uso
- Preetiquetados con soluciones de tinción Gram, las etiquetas de advertencia de peligro e instrucciones de uso
- Con tecnología patentada de ventilación de vapor DripLok™
- El conjunto de cinco frascos de lavado se imprimen con: - Solución violeta cristal- Solución de yodo de Lugol- Solución de yodo de Gram- Solución de color/decolorante de Gram- Solución de safranina
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
Color | Translúcido |
Para utilizar con (aplicación) | Para la tinción de Gram |
Incluye | Cinco frascos de lavado impresos con: la siguiente información: solución violeta cristal, solución de yodo de Lugol, solución de yodo de Gram, solución de color/decolorante de Gram, solución de safranina |
Material | LDPE |
Intervalo de temperatura (métrico) | De – 50C a 80 °C |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Graduated | No |