Learn More
Frasco lavador de ventilación de seguridad plurilingüe Azlon™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
71.75 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
500 ml
Descripción:
Impreso en inglés, francés, alemán y español
Región 2: noruego, danés, sueco, inglés
Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés
Región 4: Árabe, francés, inglés
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Verde
Chemical Label:
Acetona
Etanol
I. M. S.
I.M.S.
Isopropanol
Metanol
Descripción
Almacene y utilice una gran variedad de disolventes con etiquetas en varios idiomas para una seguridad mejorada.Los frascos de lavado de ventilación de LDPE plurilingües Azlon están disponibles en cuatro combinaciones de etiquetado en varios idiomas.Las etiquetas de contenido del disolvente se corresponden con las tapas codificadas por colores para facilitar la identificación en una gran variedad de situaciones.
- Frascos de lavado con cuello ancho multilingües con válvula de ventilación de vapor DripLok™ patentada que evita goteos de disolvente
- Impresos de forma indeleble en varios idiomas (según la región)
- Incluye los símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad.
- Equipados con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16,91 oz |
Color | Translúcido |
Descripción | Impreso en inglés, francés, alemán y español |
Incluye | Tapones de polipropileno y bocas de color con extremo de boquilla fino para controlar el chorro con precisión |
Material | PEBD |
Longitud (métrico) | 33.07 cm |
Cantidad | 5/paquete |
Intervalo de temperatura (métrico) | De –50 a 80 °C |
Anchura (métrico) | 19.08 cm |