Learn More
Frascos redondos de cuello estrecho de LDPE Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 mL
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descripción
Utilice estos frascos translúcidos y flexibles de plástico para una amplia variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos redondos de cuello estrecho de LDPE Azlon™ son resistentes y admiten el uso intensivo.
- Frascos de LDPE translúcidos y flexibles con tapones de rosca de polipropileno
- Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU.
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
- Buena resistencia química general
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 150 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 22 mm |
Material | LDPE |
Cantidad | 10/paq. |
Color del tapón | Translúcido |
Closure Included | Sí |
Boca | Estrecha |
Forma | Forma redonda |
Altura (métrico) | 116 mm |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 2 MB
Product information
Tamaño : 3 MB
Título del producto
Frascos redondos de cuello estrecho de LDPE Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido