Learn More
Frascos redondos de cuello estrecho de LDPE Azlon™ Código de producto.: 12541446
Añadir a la cesta
Frascos redondos de cuello estrecho de LDPE Azlon™
Código de producto. 12541446
100 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Código de producto. 12541446
Marca: Azlon BNL0100PN
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos translúcidos y flexibles de plástico para una amplia variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos. Los frascos redondos de LDPE de cuello estrecho Azlon™ son resistentes y duraderos.
Utilice estos frascos translúcidos y flexibles de plástico para una amplia variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos redondos de cuello estrecho de LDPE Azlon™ son resistentes y admiten el uso intensivo.
  • Frascos de LDPE translúcidos y flexibles con tapones de rosca de polipropileno
  • Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU.
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
  • Buena resistencia química general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 22 mm
Para utilizar con (aplicación) Una amplia gama de muestreo y almacenamiento de líquidos
Incluye Tapón de rosca
Material LDPE
ID de cuello (métrico) 18 mm
Cantidad Paquete de 10
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 89 mm
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Frascos redondos de cuello estrecho de LDPE Azlon™ >