Learn More
Azlon™ Frascos de lavado de seguridad con impresiones de LDPE DIY
Descripción
Cree etiquetas personalizadas para estos frascos de LDPE de etiquetado personalizado.Los frascos de lavado de seguridad con impresiones de LDPE DIY Azlon™ se suministran con etiquetas de riesgo adhesivas y son ideales para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los tapones de ventilación de vapor DripLok™ proporcionan mayor seguridad con disolventes volátiles.
- Frascos de lavado «hágalo usted mismo» con panel de escritura
- Impresos de forma indeleble en tres idiomas (inglés, francés y alemán)
- Se suministran con etiquetas de riesgos adhesivas
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16,91 oz |
Color | Translúcido |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 38mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 34mm |
Incluye | Tapón, panel de escritura en blanco, señales de peligro adhesivas |
Material | LDPE |
Cantidad | 5/Paq. |
Intervalo de temperatura (métrico) | De – 50C a 80 °C |
Color del tapón | Blanco |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Product Information
Product Updates
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%