Learn More
Azlon™ Frascos lavadores con hombro en pendiente con impresiones de LDPE Azlon™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetona
Agua
Agua destilada
Etanol
I. M. S.
Isopropanol
Metanol
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Förpackningsstorlek
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Beskrivning
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.Los frascos de lavado con hombro en pendiente con impresiones de LDPE AzlonTM se imprimen de forma indeleble con una selección de siete disolventes conocidos, símbolos de peligro adecuados y números de CAS.
- Frascos lavadores etiquetados para una fácil identificación del contenido
- Su diseño delgado permite un manejo cómodo y una mayor facilidad de uso
- Incluyen con tapones de polipropileno codificados por colores
- Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Specifikationer
Specifikationer
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 54 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una identificación sencilla de los contenidos |
| Incluye | Tapón de polipropileno amarillo |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 5/paq. |
| Color del tapón | Amarillo |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering