Learn More
Azlon™ Frascos lavadores con hombro en pendiente con impresiones de LDPE Azlon™
Código de producto. 10697815
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetona
Agua
Agua destilada
Etanol
I. M. S.
Isopropanol
Metanol
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 10697815
Marca: Azlon™ WGF530P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos de lavado con hombro en pendiente con impresiones de LDPE Azlon™ se imprimen de forma indeleble con una selección de siete disolventes conocidos, símbolos de peligro adecuados y números de CAS.
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.Los frascos de lavado con hombro en pendiente con impresiones de LDPE AzlonTM se imprimen de forma indeleble con una selección de siete disolventes conocidos, símbolos de peligro adecuados y números de CAS.
  • Frascos lavadores etiquetados para una fácil identificación del contenido
  • Su diseño delgado permite un manejo cómodo y una mayor facilidad de uso
  • Incluyen con tapones de polipropileno codificados por colores
  • Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Translúcido
Diámetro exterior del cuello (métrico) 54 mm
Para utilizar con (aplicación) Para una identificación sencilla de los contenidos
Incluye Tapón de polipropileno blanco
Material LDPE
N.° por paquete 5/paq.
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 152 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Chemical Label Agua
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 152 mm
Tipo de tapón Tapón
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave