Learn More
Azlon™ Frascos lavadores con hombro en pendiente con impresiones de LDPE Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetona
Agua
Agua destilada
Etanol
I. M. S.
Isopropanol
Metanol
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Descripción
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.Los frascos de lavado con hombro en pendiente con impresiones de LDPE AzlonTM se imprimen de forma indeleble con una selección de siete disolventes conocidos, símbolos de peligro adecuados y números de CAS.
- Frascos lavadores etiquetados para una fácil identificación del contenido
- Su diseño delgado permite un manejo cómodo y una mayor facilidad de uso
- Incluyen con tapones de polipropileno codificados por colores
- Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16,91 oz |
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 69mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una identificación sencilla de los contenidos |
| Incluye | Tapón de polipropileno naranja |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Color del tapón | Naranja |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |