Learn More
Azlon™ Frascos lavadores con hombro en pendiente con impresiones de LDPE Azlon™
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos de lavado con hombro en pendiente con impresiones de LDPE Azlon™ se imprimen de forma indeleble con una selección de siete disolventes conocidos, símbolos de peligro adecuados y números de CAS.
Marca: Azlon™ WGF537P
52.32 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.Los frascos de lavado con hombro en pendiente con impresiones de LDPE AzlonTM se imprimen de forma indeleble con una selección de siete disolventes conocidos, símbolos de peligro adecuados y números de CAS.
- Frascos lavadores etiquetados para una fácil identificación del contenido
- Su diseño delgado permite un manejo cómodo y una mayor facilidad de uso
- Incluyen con tapones de polipropileno codificados por colores
- Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Especificaciones
500 ml | |
Translúcido | |
Para una identificación sencilla de los contenidos | |
LDPE | |
Rojo | |
No esterilizable en autoclave | |
Estrecha | |
187 mm | |
Acetona | |
187 mm | |
Sí |
16,91 oz | |
69 mm | |
Tapón de polipropileno rojo | |
5/paq. | |
Sí | |
No | |
Forma redonda | |
Frasco lavador | |
Polipropileno | |
Tapón |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron