Learn More
Frascos dispensadores redondos de LDPE Azlon™ con boquilla pivotante
35.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Diámetro (métrico):
32 mm
40 mm
59 mm
74 mm
Altura (métrico):
66 mm
79 mm
120 mm
145 mm
174 mm
Descripción
Adecuado para usarse como frasco de goteo o lavador y para geles dispensadores
- Frascos redondos de LDPE con tapón de boquilla pivotante
- La boquilla se incrusta en el tapón para que el frasco quede sellado
- Disponible en paquetes a granel
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Material | LDPE |
N.° por paquete | 10 |
Closure Included | Sí |
Forma | Redondo |
Altura (métrico) | 66 mm |
Diámetro (métrico) | 32 mm |
Tipo de tapón | Boquilla giratoria |