Learn More
Frascos redondos de LDPE Azlon™ con cierre cuentagotas y tobera
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Descripción
Se utiliza como frasco cuentagotas o de dispensación.Los frascos redondos de LDPE AzlonTM con cierre cuentagotas y tobera disponen de un tapón hermético unido y se pueden recortar para ajustar el caudal.
- Frascos redondos de LDPE con tapón cuentagotas con boquilla
- Buena resistencia a ataques químicos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza como frasco cuentagotas o de dispensación |
Incluye | Tapón de cuentagotas con boquilla |
Material | LDPE |
Cantidad | Pack envasado al vacío |
Closure Included | Sí |
Boca | Estrecho, de rosca |
Forma | Forma redonda |
Altura (métrico) | 93 mm |
Material del cierre | Polipropileno |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 2 MB
Product information
Tamaño : 3 MB
Scientific Resources
Brochures
Cosmetic and chemical industries
Tamaño : 3.8 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Frascos redondos de LDPE Azlon™ con cierre cuentagotas y tobera >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido