Learn More
Frascos lavadores de LDPE Azlon™ con cierre cuentagotas y tobera
29.51 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Descripción
Se utiliza como frasco cuentagotas o de dispensación.Los frascos redondos de LDPE AzlonTM con cierre cuentagotas y tobera disponen de un tapón hermético unido y se pueden recortar para ajustar el caudal.
- Frascos redondos de LDPE con tapón cuentagotas con boquilla
- Buena resistencia a ataques químicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 150 ml |
Capacidad (imperial) | 5,07 oz |
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza como frasco cuentagotas o de dispensación |
Incluye | Tapón de cuentagotas con boquilla |
Material | PEBD |
Cantidad | Paquete envasado al vacío |
Closure Included | Sí |
Graduated | No |
Boca | Estrecho, de rosca |