Learn More
Frascos dispensadores redondos de LDPE Azlon™ con boquilla pivotante
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Adecuado para usarse como frasco de goteo o lavador y para geles dispensadores
- Frascos redondos de LDPE con tapón de boquilla pivotante
- La boquilla se incrusta en el tapón para que el frasco quede sellado
- Disponible en paquetes a granel
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 150 ml |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 10 |
| Closure Included | Sí |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 120 mm |
| Diámetro (métrico) | 59 mm |
| Tipo de tapón | Boquilla giratoria |