Learn More
Frascos lavadores con hombro en pendiente de LPDE Azlon™
Descripción
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos de lavado con hombro en pendiente de LDPE Azlon™ se han diseñado para adaptarse a una amplia variedad de necesidades de lavado. Los tapones incluyen aperturas con punta de precisión, ideales para la dispensación con chorro fino de líquido.
- Su diseño delgado permite un manejo cómodo y una mayor facilidad de uso
- Equipados con una selección de tapones con dispensador giratorio de polipropileno blanco o rojo
- Opción de tres tamaños
- Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16,91 oz |
Color | Translúcido |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 69mm |
Material | LDPE |
Cantidad | 5/paquete |
Intervalo de temperatura (métrico) | De – 50C a 80 °C |
Color del tapón | Blanco |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Product Information
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%