Learn More
Frascos lavadores con hombro en pendiente de LPDE Azlon™
Código de producto. p-8001814
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Color del tapón:
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón unitSize
10431625 250 ml Blanco 5 PCS
10004704 500 ml Blanco 5 PCS
10655705 500 ml Rojo 5 PCS
10175224 1000 ml Rojo paquete de 5
10309314 1000 ml Blanco paquete de 5
5 options
Código de producto. 10431625
Marca: Azlon WGF330P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluyen tapones con aperturas con punta de precisión, ideales para la dispensación de líquidos a chorro fino. Los frascos de lavado de LDPE con hombro en pendiente Azlon™ se han diseñado para adaptarse a una amplia variedad de necesidades de lavado. Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos de lavado con hombro en pendiente de LDPE Azlon™ se han diseñado para adaptarse a una amplia variedad de necesidades de lavado. Los tapones incluyen aperturas con punta de precisión, ideales para la dispensación con chorro fino de líquido.
  • Su diseño delgado permite un manejo cómodo y una mayor facilidad de uso
  • Equipados con una selección de tapones con dispensador giratorio de polipropileno blanco o rojo
  • Opción de tres tamaños
  • Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Translúcido
Diámetro exterior del cuello (métrico) 54 mm
Material LDPE
Cantidad 5/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 50C a 80 °C
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 152 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 152 mm
Tipo de tapón Tapón
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave