Learn More
Azlon™ Recuperadores de barras agitadoras magnéticas Azlon™
Recupere barras agitadoras de líquidos sensibles con estos recuperadores magnéticos. Los recuperadores magnéticos Azlon™ para barras agitadoras incluyen imanes permanentemente incrustados en una varilla de PTFE.
Marca:  Azlon™ SWN564
38.18 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10514355
  • 48.57€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Recupere barras agitadoras de líquidos sensibles con estos recuperadores magnéticos. Los recuperadores magnéticos Azlon™ para barras agitadoras incluyen imanes permanentemente incrustados en una varilla de PTFE.
  • Ideales para la recuperación de barras agitadoras magnéticas de líquidos especialmente sensibles o corrosivos
  • Los recuperadores Turbo son ideales para su uso con barras agitadoras turbo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
98 pulg
10 mm
Imán
Barra agitadora de recuperadores
98 Lin.
PTFE
250 mm
1/paq.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisis
    Promo Code: 24135
    Expires2025-07-13
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Azlon™ Recuperadores de barras agitadoras magnéticas Azlon™ > Longitud:250mm