Learn More
Microbarra agitadora magnética Azlon™
Click to view available options
Longitud (métrico):
7 mm
10 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
Utilice estas barras para una gran variedad de aplicaciones de agitación. Las microbarras agitadoras magnéticas Fisherbrand™ Azlon™ son ideales para tubos de ensayo, viales y recipientes pequeños.
- Para una agitación eficiente
- Composición de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Longitud (imperial) | 0,3 in |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Material | Imán |
| Cantidad | Paquete de 2 |
| Forma | Micro |