Learn More
Azlon™ Minicontenedor para hielo
Admite hasta 1 l de hielo o líquido. El minicontenedor para hielo Azlon™ tiene un fondo plano para evitar vuelcos.
Marca: Azlon™ IBB004P
123.58 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Alertas:
No aptos para su uso con disolventes ni nitrógeno líquido
Descripción
- Minicontenedores para hielo de espuma de poliuretano con revestimiento
- Apto para su uso con hielo, hielo seco y soluciones salinas
- Las asas integradas facilitan su elevación y transporte
- Diseño biselado que facilita el apilamiento y aumenta la estabilidad
- Capacidad de 1000 ml
- Dimensiones: 95 mm x 200 mm (Al xAn); peso: 140 g
Especificaciones
95 mm | |
200 x 200 x 95 mm | |
140 g | |
Minicontenedor para hielo | |
1000 ml |
200 mm | |
Hielo, nieve carbónica, soluciones de sal | |
Espuma de poliuretano | |
Verde |
Título del producto
Azlon™ Minicontenedor para hielo > Capacidad: 1000 ml; color: Verde
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido