Learn More
Azlon™ Multi-lingual Round Integral Wash Bottle
Click to view available options
Chemical Label:
Acetona
Agua destilada
Etanol
Isopropanol
Metanol
Descripción
- Multilingüe
- Frasco de lavado de cuello ancho
- Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español
- Elija entre cinco etiquetas de disolventes, entre las que se incluyen los nuevos símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad
- Equipado con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Diseñado con una boquilla integrada para evitar la contaminación
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Incluye | Boquilla integrada |
Color del tapón | Verde |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Tipo de producto | Frasco lavador |
Chemical Label | Metanol |
Material del cierre | Polipropileno |