Learn More
Frasco lavador integral redondo plurilingüe Azlon™
Click to view available options
Chemical Label:
Acetona
Agua destilada
Etanol
Isopropanol
Metanol
Descripción
- Multilingüe
- Frasco de lavado de cuello ancho
- Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español
- Elija entre cinco etiquetas de disolventes, entre las que se incluyen los nuevos símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad
- Equipado con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Diseñado con una boquilla integrada para evitar la contaminación
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Incluye | Boquilla integrada |
Color del tapón | Naranja |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Tipo de producto | Frasco lavador |
Chemical Label | Etanol |
Material del cierre | Polipropileno |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Frasco lavador integral redondo plurilingüe Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido