Learn More
Barra agitadora magnética con pivote de giro Azlon™
Código de producto. 10431425
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
12mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Diámetro (métrico):
3 mm
4,5mm
0.23 pulg.
6
6 mm
8 mm
9,5mm
Código de producto. 10431425
Marca: Azlon SWN508
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con PTFE magnético. La barra agitadora con anillo pivotante Azlon™ incluye un anillo pivotante central que garantiza una centrifugación eficiente incluso en bases curvadas o irregulares.
  • Fabricada con PTFE magnético
  • El anillo de pivote central garantiza un giro eficaz incluso sobre bases curvas o irregulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2.36 Lin.
Longitud (imperial) 2,36 in
Recubrimiento PTFE
Longitud (métrico) 60 mm
Material Imán
Cantidad 2/paq.
Forma Anillo de pivote
Tipo Barra agitadora