Learn More
Barra agitadora magnética con pivote de giro Azlon™
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
12mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4,5mm
0.23 pulg.
6
6 mm
8 mm
9,5mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
Fabricada con PTFE magnético. La barra agitadora con anillo pivotante Azlon™ incluye un anillo pivotante central que garantiza una centrifugación eficiente incluso en bases curvadas o irregulares.
- Fabricada con PTFE magnético
- El anillo de pivote central garantiza un giro eficaz incluso sobre bases curvas o irregulares
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 1,77 pulg de longitud |
| Longitud (imperial) | 1,77 in |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 45 mm |
| Material | Imán |
| Cantidad | Paquete de 2 |
| Forma | Anillo de pivote |
| Tipo | Barra agitadora |