Learn More
Vasos de precipitados de PMP de estilo Griffin Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 mL
1000 ml
2000 ml
Descripción
- Forma de vaso de precipitados tradicional
- Alternativa económica, duradera y de perfil bajo a los vasos de precipitados
- Ideales para uso general de laboratorio
- El material de PMP: visibilidad transparente del vidrio y buena resistencia química
- Esterilizables en autoclave a 121 °C , temperatura máxima de 150 °C
- Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta azul o roja indeleble y resistente a disolventes
- Cumple con ISO 7056.
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 42 mm |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Material | PMP |
Altura (métrico) | 60 mm |
Cantidad | 12/paquete |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | ISO 7056 |
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 3 MB
Título del producto
Vasos de precipitados de PMP de estilo Griffin Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido